Przejdź do
09-433
Przeciwciało anty-fosfoIRS1 (Tyr628) mysie/(Tyr632) ludzkie
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
HIRS-1, substrat receptora insuliny 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
5
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr628/pTyr632 )
Gene Information
human ... IRS1(3667)
General description
170 kDa
Cząsteczki substratu receptora insuliny (IRS) są kluczowymi mediatorami w sygnalizacji insulinowej i odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu podstawowych funkcji komórkowych, takich jak wzrost, przeżycie i metabolizm. Działają one jako białka dokujące między receptorem insuliny a złożoną siecią wewnątrzkomórkowych cząsteczek sygnalizacyjnych zawierających domeny Src homology 2 (SH2). Zidentyfikowano czterech członków tej rodziny (IRS-1, IRS-2, IRS-3, IRS-4), którzy różnią się pod względem rozmieszczenia w tkankach, lokalizacji subkomórkowej, ekspresji rozwojowej, wiązania z receptorem insuliny i interakcji z białkami zawierającymi domenę SH2. Wyniki ukierunkowanych zaburzeń genów IRS u myszy dostarczyły ważnych wskazówek na temat różnic funkcjonalnych między tymi pokrewnymi cząsteczkami, sugerując, że odgrywają one różne i specyficzne role in vivo. Dostępne dane są zgodne z poglądem, że IRS-1 i IRS-2 nie są funkcjonalnie wymienne w tkankach odpowiedzialnych za produkcję glukozy (wątroba), wychwyt glukozy (mięśnie szkieletowe i tkanka tłuszczowa) oraz produkcję insuliny (komórki β trzustki). W rzeczywistości IRS-1 wydaje się odgrywać główną rolę w mięśniach szkieletowych, podczas gdy IRS-2 wydaje się regulować wątrobowe działanie insuliny, a także rozwój i przeżycie komórek β trzustki. Natomiast geny IRS-3 i IRS-4 wydają się odgrywać nadmiarową rolę w systemie sygnalizacji IRS. Wady ekspresji i funkcji IRS-1 w mięśniach zostały zgłoszone w stanach insulinooporności, takich jak otyłość i cukrzyca typu 2.
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom obejmującym i zawierającym fosforylowany Tyr628 u myszy i Tyr632 u człowieka IRS1
Application
Anti-phospho-IRS1 (Tyr628) mouse/ (Tyr632) human Antibody jest przeciwciałem przeciwko fosfo-IRS1 (Tyr628) mouse/ (Tyr632) human do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszami i szczurami na podstawie 100% homologii sekwencji.
Rozpoznaje fosfo-IRS1 (Tyr628) mysi / (Tyr632) ludzki
Physical form
Format: Oczyszczony
Królicze poliklonalne IgG oczyszczone metodą powinowactwa w buforze do przechowywania zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu w 50% glicerolu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
routinely evaluated by western blot on lysates from untreated and insulin-treated (30 minutes) HEK 293 cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)