Przejdź do
09-456
Przeciwciało anty-ARE
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Białko APECED, autoimmunologiczna poliendokrynopatia kandydozy dystrofii ektodermalnej
białko, autoimmunologiczna poliendokrynopatia kandydozy dystrofia ektodermalna 2
regulator autoimmunologiczny
regulator autoimmunologiczny (białko APECED), autoimmunologiczny
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
16
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Aire(11634)
General description
65 kDa
AIRE (Autoimmune Regulator) to ludzki gen, który ulega ekspresji głównie w grasicy. Powoduje on transkrypcję szerokiego wyboru genów specyficznych dla narządów, zmniejszając zagrożenie wystąpienia autoimmunizacji poprzez umożliwienie eliminacji autoreaktywnych limfocytów T poprzez selekcję negatywną. Defekty w tym genie powodują rzadką autosomalną recesywną układową chorobę autoimmunologiczną określaną jako autoimmunologiczna poliendokrynopatia-kandydoza-dystrofia ektodermalna (APECED). Zakłócenie AIRE skutkuje rozwojem szeregu chorób autoimmunologicznych, najczęstszymi stanami klinicznymi w zespole są niedoczynność przytarczyc, pierwotna niewydolność kory nadnerczy i przewlekła kandydoza śluzówkowo-skórna. Aire działa poprzez inicjowanie transkrypcji zróżnicowanego zestawu własnych antygenów, takich jak insulina, w grasicy. Ekspresja ta pozwala następnie dojrzewającym tymocytom stać się tolerancyjnymi wobec narządów obwodowych, hamując w ten sposób chorobę autoimmunologiczną. Aire jest transkrypcyjnym białkiem regulatorowym, które wiąże się z DNA jako dimer i tetramer, ale nie jako monomer. Tworzy ciała jądrowe i oddziałuje z koaktywatorem transkrypcji CBP (CREBBP). Opisano co najmniej trzy warianty splicingu mRNA, w tym jeden, który powoduje przedwczesny kodon stop i transkrypt przewidywany jako kandydat do rozpadu za pośrednictwem jądra (NMD).
Immunogen
Epitop: a.a. 162-181
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 162-181 mysiego AIRE
Application
Sugerowane rozcieńczenia:
Western blot: 1:1000
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja rozwojowa
Czynniki transkrypcyjne
Białko wiążące RNA (RBP)
Wykryj AIRE za pomocą tego przeciwciała anty-AIRE zatwierdzonego do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Prawdopodobna reakcja krzyżowa ze szczurem na podstawie homologii sekwencji. Reaktywność krzyżowa z innymi gatunkami nie została przetestowana
Rozpoznaje mysi AIRE, Mr 58 kDa (obliczony). Pojawia się przy ~65 kDa w Western blot.
Physical form
100 μg króliczej poliklonalnej IgG oczyszczonej metodą immunoafinacji w 173 μl 0,02 M PBS, 0,25 M NaCl zawierającego 0,1% azydku sodu
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki grasicy mysiej
Routinely evaluated by Western Blot analysis.
Western Blot:
A 1:1000 dilution of this lot detected AIRE in murine thymus lysate
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
WGK
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)