Przejdź do
09-481
Przeciwciało przeciw kinazie PI3, p110α
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
PI3-kinaza p110 podjednostka alfa, PtdIns-3-kinaza p110, fosfatydyloinozytol 3-kinaza, katalityczna, 110-KD, alfa, fosfatydyloinozytol 3-kinaza, katalityczna, alfa polipeptyd, fosfatydyloinozytol-4,5-bisfosforan 3-kinaza katalityczna podjednostka, alfa izoforma, ph
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, IP, WB
Citations:
1
1670,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PIK3CA(5290)
rat ... Pik3Ca(170911)
General description
110 kDa
Kinazy fosfoinozytolo-3 (PI3 Kinase, PI3K) to rodzina kinaz lipidowych, które pośredniczą w wielu wewnątrzkomórkowych reakcjach sygnalizacyjnych zarówno w stanach fizjologicznych, jak i patofizjologicznych. Kinaza PI3 jest heterodupleksem z trzema klasami (I, II i III) domeny katalitycznej. Kinazy PI3 klasy I składają się z białka regulatorowego p85 i domeny katalitycznej p110. Istnieją 4 izoformy domen katalitycznych p110 klasy I. Klasa I(A) obejmuje α, β, γ i klasę I(B). Są one aktywowane przez receptorowe kinazy tyrozynowe lub receptory sprzężone z białkiem G. Po aktywacji PI3K generuje 3,4,5-trifosforan fosfatydyloinozytolu (PIP3) z PIP2. Później odkryto, że PTEN, fosfataza lipidowa, działa przeciwnie do PI3K poprzez defosforylację PIP3, przekształcając go w PIP2, tym samym dezaktywując działanie PI3K. Zwiększony poziom PIP3 w komórce prowadzi do aktywacji wielu kluczowych regulatorów sygnalizacji, w tym Akt i PDK, a także uwalniania wapnia. Jedną z głównych ról PI3K jest regulacja wzrostu i metabolizmu komórek. Oba odgrywają kluczową rolę w nowotworach, ponieważ niektórzy uważają, że przejście guza na glikolizę jest spowodowane aktywacją PI3K. Kinazy PI3 zostały powiązane z licznymi stanami chorobowymi, w tym rakiem, cukrzycą, reakcją alergiczną, nadciśnieniem, kurczliwością serca, miażdżycą, posocznicą i zaburzeniami autoimmunologicznymi/zapalnymi.
Immunogen
Epitop: Wewnętrzny
Syntetyczny peptyd liniowy sprzężony z KLH odpowiadający wewnętrznemu regionowi domeny katalitycznej klasy I kinazy PI3, który jest specyficzny dla izoformy p110 alfa.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Wykrywaj kinazę PI3 za pomocą tego przeciwciała przeciw kinazie PI3, p110α zatwierdzonego do stosowania w WB, IP, IH, ELISA.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje kinazę PI3 p110α.
Physical form
Immunogen oczyszczony metodą powinowactwa
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl i 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl i 0,05% azydku sodu.
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by western blot on Jurkat cell extract.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL (1:2,000) dilution of this antibody detected PI3K, p110α in Jurkat cell extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-399
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)