Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
42
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
dog, chicken, bovine, opossum, rat
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
dog ... Eed(476779)
human ... EED(8726)
mouse ... Eed(13626)
rat ... Eed(293104)
General description
Białka grupy Polycomb są ważne dla utrzymania wyciszania transkrypcji. Jeden z konserwowanych kompleksów PcG, PRC2, składa się z kilku białek, w tym metylotransferazy histonów EZH2, białka EED z powtórzeniem WD (rozwój ektodermy embrionalnej) i białka Suz12 z palcem Zn. Represja transkrypcyjna, w której pośredniczy EED, obejmuje deacetylację histonów, podczas gdy EZH2 metyluje histon H3 na lizynie 27. Białko EED występuje w czterech izoformach. Te izoformy EED selektywnie wiążą się z różnymi kompleksami zawierającymi EZH2, co skutkuje zróżnicowanym ukierunkowaniem związanej z nimi aktywności metylotransferazy. Kompleksy te odgrywają rolę w wyciszaniu genów Hox, inaktywacji X, rozwoju linii zarodkowej, pluripotencji komórek macierzystych i przerzutowaniu nowotworów.
Zaobserwowano ~53 kDa. Uniprot opisuje trzy izoformy o masie 51 kDa (izoforma 1), 53 kDa (izoforma 2) i 46 kDa (izoforma 3).
Immunogen
Epitop: a.a. 429-441
Syntetyczny peptyd odpowiadający a.a. 429-441 ludzkiego EED, sprzężony z KLH.
Application
Użyj przeciwciała anty-EED (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB do wykrywania EED, znanego również jako rozwój ektodermy zarodkowej.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje EED, Mr ~ 62-70 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Jurkat
Lizat komórek 3T3/A31
Lizat komórek Jurkat
Lizat komórek 3T3/A31
Western Blot Analysis: 1 μg/mL of this lot detected EED on 10 μg of Jurkat cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 09-727
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?