Przejdź do
09-818
Przeciwciało anty-CARM1
from rabbit
Synonim(y):
N-metylotransferaza argininowa 4, metylotransferaza argininowa 1 związana z koaktywatorem, metylotransferaza argininowa 1 związana z koaktywatorem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki27 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
18
2050,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CARM1(10498)
mouse ... Carm1(59035)
General description
CARM1 (coactivator-associated arginine methyltransferase 1) jest N-metylotransferazą argininy, która katalizuje przeniesienie grupy metylowej z S-adenozylo-L-metioniny na reszty argininy w białkach. Cele CARM1 obejmują metylację histonu H3 przy Arg17 i p300 przy Arg2142. CARM1 jest rekrutowany do promotorów po aktywacji genu wraz z acetylotransferazami histonowymi z rodzin p300 i p160. Podczas stymulacji zapalnej monocytów, CARM1 działa razem z p300 jako koaktywator dla NF-kB. Jest odpowiedzialna za przemieszczanie komórek w kierunku wewnętrznej masy komórkowej w rozwijających się blastocystach. CARM1 odgrywa również ważną rolę w receptorach androgenowych i może odgrywać rolę w progresji raka prostaty.
~60 kDa
Immunogen
Epitop: a.a. 595-608
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający sekwencję (CSPMSIPTNTMHYGS), odpowiadający a.a. 595-608 ludzkiego CARM1.
Application
Analiza Western Blot:
Rozcieńczenie 1 μg/mL tej partii wykryło CARM1 w ekstraktach jądrowych HeLa. (Rysunek A).
Przeciwciało anty-CARM1 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania CARM1, znanego również jako N-metylotransferaza argininowa białka 4, metylotransferaza argininowa związana z koaktywatorem 1 i zostało zwalidowane w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje CARM1, Mr ~60 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa peptydowego. Dostarczany w stężeniu 1 mg/ml w 0,1 M Tris-Glicyna (pH7,4) 15 mM NaCl, 0,05% azydku sodu.
Analysis Note
Kontrola
Zawiera pozytywną kontrolę antygenu: Nr katalogowy 12-309, ekstrakt jądrowy HeLa. Dodaj równą objętość buforu redukującego Laemmli do 10 μl lizatu i gotuj przez 5 minut, aby zredukować preparat. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas dla minigelów.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)