Przejdź do
09-874
Przeciwciało anty-SAP30 (drożdże)
from rabbit
Synonim(y):
Podjednostka SAP30 kompleksu korepresora Sin3, polipeptyd związany z Sin3, 30 kDa, polipeptyd związany z Sin3, 30 kDa, białko związane z Sin3A, 30 kDa, podjednostka SAP30 kompleksu deacetylazy histonów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki03 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
6
1970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... Sap30(855305)
General description
SAP30 (Sin3A-associated protein) jest powszechnie wyrażanym białkiem jądrowym, które jest funkcjonalnie konserwowane między człowiekiem a drożdżami. Jest ono składnikiem wielobiałkowego kompleksu deacetylazy histonowej zawierającego represor transkrypcji Sin3, wiele deacetylaz histonowych (HDAC1 i HDAC2), białka wiążące histony (RbAp46 i RbAp48) i inne polipeptydy. SAP30 może rekrutować kompleks deacetylaz do DNA promotora w sposób niezależny od Sin3 i jest zaangażowany w rekrutację kompleksu mSin3 do określonego podzbioru kompleksów korepresorowych N-CoR. Ta ostatnia funkcja sugeruje rolę SAP30 w represji za pośrednictwem N-CoR. Ponadto SAP30 może być zaangażowany w nadawanie specyficzności docelowej kompleksowi deacetylazy.
~27 kDa
Immunogen
Epitop: a.a. 141-157
Immunogenem był syntetyczny peptyd odpowiadający a.a. 141-157 drożdżowego SAP30, skoniugowany z KLH.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Biologia chromatyny
Przeciwciało anty-SAP30 (drożdże) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania SAP30 (drożdże) znanego również jako podjednostka SAP30 kompleksu korepresorowego Sin3 i zostało zwalidowane w WB.
Biochem/physiol Actions
Nie testowano na innych gatunkach.
Rozpoznaje drożdżowy SAP30 przy ~27 kDa.
Physical form
Białko A oczyszczone IgG w 0,1M Tris-Glicyna (pH7,4) 150 mM NaCl z 0,05% NaN3.
Format: Oczyszczony
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty wysyłki.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt drożdżowy
Western Blot Analysis:
1 μg/ml of this antibody detected SAP30 in a yeast extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)