Przejdź do
1.09445
Roztwór buforowy
(citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (25°C) Certipur®
Synonim(y):
Roztwór buforowy pH 4,00 (25°C) (kwas cytrynowy/wodorotlenek sodu/chlorek wodoru)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
93,10 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
694,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161703
93,10 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
4.0 (25 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Certyfikowany roztwór buforowy (kwas cytrynowy/wodorotlenek sodu/chlorek wodoru) jest przygotowywany grawimetrycznie przy użyciu wysokiej jakości odczynników, zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025. Jego wartość pH wynosząca 4,00 w temperaturze 25°C jest obliczana przy użyciu połączonej elektrody szklanej zgodnie z 5-punktową metodą kalibracji. Pomiaru dokonuje się zgodnie z normą DIN 19268 przy użyciu referencyjnych roztworów buforowych zgodnych z normami DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur i USP. Jego wartość pH jest silnie zależna od temperatury, dlatego podczas użytkowania należy utrzymywać stałą temperaturę.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Roztwór buforowy jest stosowany jako wzorzec kalibracyjny w procedurach analitycznych dla przyrządów do pomiaru pH lub elektrod pH oraz jako kontrola do pomiaru pH roztworów.
Features and Benefits
  • Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Identyfikowalność z wtórnym wzorcem odniesienia NIST i pierwotnym certyfikowanym wzorcem odniesienia PTB
  • Rozwiązanie gotowe do użycia
  • Dostępny w szczelnie zamkniętej plastikowej butelce i zrównoważonym opakowaniu Titripac® w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów
  • Towarzyszy mu szczegółowy i specyficzny dla partii certyfikat analizy (CoA) dla skutecznego audytu
  • Etykieta produktu jest zgodna z przewodnikiem ISO 31 i zawiera informacje o numerze zamówienia, opisie artykułu, numerze partii, danych dotyczących bezpieczeństwa i dacie ważności.
  • Materiał opakowaniowy poddany kompleksowym badaniom stabilności zgodnie z Przewodnikiem ISO 35
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
55965-84-9 + 77-92-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)