Przejdź do
1.00467
® plus Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (RBC)
GranuCult® plus, according to GB 4789.15-2016, granular, for yeasts, for molds, pkg of 500 g
Synonim(y):
Pożywka dla drożdży i pleśni, RBC Agar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Agency:
according to GB 4789.15-2016
Ph:
7.0-7.4 (25 °C, 33.2 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
molds, yeasts
Application(s):
food and beverages
microbiology
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
according to GB 4789.15-2016
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
dry media (Tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
pink
pH
7.0-7.4 (25 °C, 33.2 g/L in H2O)
solubility
33.2 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
GranuCult® plus Rose-Bengal Chloramphenicol Agar to selektywny agar do oznaczania liczby drożdży i pleśni w produktach spożywczych. Neutralne pH w połączeniu z chloramfenikolem hamuje wzrost większości bakterii. Rose-Bengal, pobierany wewnątrzkomórkowo przez grzyby, ogranicza rozmiar i rozprzestrzenianie się pleśni, zapobiegając przerostowi wolno rosnących gatunków przez gatunki bujne.
Application
GranuCult® plus Rose-Bengal Chloramphenicol Agar jest odpowiedni do oznaczania liczby drożdży i pleśni w środkach spożywczych, w szczególności w żywności białkowej.
Features and Benefits
  • GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane.
  • Bezpieczne i zrównoważone dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach.
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): mętny
Wygląd (kolor): różowy do czerwonego
Wartość pH (25 °C): 7,0 - 7,4
Inokulum na podłożu referencyjnym (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): 10 - 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): 10 - 100
Liczba kolonii (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Liczba kolonii (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403):
Odzysk na podłożu testowym (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 50 %
Odzysk na podłożu testowym (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): ≥ 50 %
Wzrost (Mucor racemosus ATCC 42647): od dobrego do dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): brak
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): brak
Inkubacja: 5 dni; 22 °C; tlenowe.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)