Przejdź do
1.00473
Water
for inorganic trace analysis Suprapur®
Synonim(y):
DI water, Deionized water
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352303
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Technique(s):
AAS: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
23 hPa ( 20 °C)
2290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
form
liquid
technique(s)
AAS: suitable
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Ag (Silver): ≤ 1.0 ppb
Al (Aluminium): ≤ 1.0 ppb
As (Arsenic): ≤ 1.0 ppb
Au (Gold): ≤ 1.0 ppb
B (Boron): ≤ 1.0 ppb
Ba (Barium): ≤ 1.0 ppb
Be (Beryllium): ≤ 1.0 ppb
Bi (Bismuth): ≤ 1.0 ppb
Ca (Calcium): ≤ 1.0 ppb
Cd (Cadmium): ≤ 1.0 ppb
Co (Cobalt): ≤ 1.0 ppb
Cr (Chromium): ≤ 1.0 ppb
Cu (Copper): ≤ 1.0 ppb
Fe (Iron): ≤ 1.0 ppb
Ga (Gallium): ≤ 1.0 ppb
Ge (Germanium): ≤ 1.0 ppb
Hg (Mercury): ≤ 1.0 ppb
In (Indium): ≤ 1.0 ppb
K (Potassium): ≤ 1.0 ppb
Li (Lithium): ≤ 1.0 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 1.0 ppb
Mn (Manganese): ≤ 1.0 ppb
Mo (Molybdenum): ≤ 1.0 ppb
Na (Sodium): ≤ 1.0 ppb
Ni (Nickel): ≤ 1.0 ppb
Pb (Lead): ≤ 1.0 ppb
Pd (Palladium): ≤ 1.0 ppb
Pt (Platinum): ≤ 1.0 ppb
Sb (Antimony): ≤ 1.0 ppb
Sn (Tin): ≤ 1.0 ppb
Sr (Strontium): ≤ 1.0 ppb
Ti (Titanium): ≤ 1.0 ppb
Tl (Thallium): ≤ 1.0 ppb
V (Vanadium): ≤ 1.0 ppb
Zn (Zinc): ≤ 1.0 ppb
Zr (Zirconium): ≤ 1.0 ppb
Actual analysis values are subject to unavoidable systematic variations in this concentration range.
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)