Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
autoignition temp.
425 °C (2-Propanol)
expl. lim.
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol()
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
transition temp
flash point 12 °C (2-Propanol)
density
0.84 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Nasze akcesoria TLC pozwalają profesjonalistom pracować szybciej, wydajniej i bardziej niezawodnie. Dzięki naszemu szerokiemu asortymentowi użytkownicy zawsze znajdą to, czego potrzebują.
Analysis Note
Test aplikacji: test zaliczony
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Kody zagrożeń
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup - (2-Propanol)
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup - (2-Propanol)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?