Informacje o tej pozycji
NACRES:
SG.01
UNSPSC Code:
41115311
compatibility
for use with Spectroquant® Pharo 100
storage temp.
2-30°C
General description
Moduł lampy halogenowej w Spectroquant Pharo 100 można w razie potrzeby łatwo wymienić. Należy używać wyłącznie lampy przeznaczonej do użytku z danym urządzeniem. W przypadku innych fotometrów należy wybrać odpowiednią lampę.
Pharo 100 Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Moduł lampy halogenowej
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?