No IC50 data in PBMCs or BMDCs is available for this product. This item corresponds to L-alanine, an endogenous amino acid, not a targeted inhibitor. Cell-based IC50 data have not been established.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 261,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 543,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2540,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-273-8
NACRES:
NA.21
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
295-297 °C (decomposition)
solubility
166.5 g/L
density
1.40 g/cm3 at 20 °C
bulk density
660 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
dla biochemii
Application
L-alanina dla biochemii. CAS 56-41-7, pH 5,5-6,5 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, obliczone na wysuszonej substancji)99.0 - 101.0 %Tożsamość (spektrum IR)przechodzi testTożsamość (skręcalność właściwa)test zaliczonyWyglądbiały do prawie białego krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształyWygląd roztworu (25 g/l, woda)klarowny i nie bardziej intensywny kolor niż roztwór referencyjny BY₆Spec. skręcalność (α 20/D, 100 g/l, kwas solny 250 g/l, kalc. na wysuszonej substancji)+13,5 do +15,5Chlorek (Cl)≤ 200 ppmSiarczan (SO₄)≤ 100 ppmAs (Arsen)≤ 5 ppmCa (wapń)≤ 50 ppmCo (Kobalt)≤ 5 ppmFe (Żelazo)≤ 5 ppmK (Potas)≤ 5 ppmMg (Magnez)≤ 5 ppmNa (Sód)≤ 50 ppmPb (Ołów)≤ 10 ppmZn (Cynk)≤ 5 ppmSubstancje ninhydrynododatnie (LC) (wszelkie zanieczyszczenia ninhydrynododatnie)≤ 0.1 %Substancje ninhydrynododatnie (LC) (amon (570 nm))≤ 0.02 %Substancje ninhydrynododatnie (LC) (zanieczyszczenia całkowite)≤ 0.5 %Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h)
≤ 0.2 %≤ 0.2 %
≤ 0.2 %≤ 0.2 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Alanina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the IC50 value of this product in PBMCs or BMDCs?