Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.09
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
203-536-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
39030936
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
200 °C (decomposition)
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
bulk density
770 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCC(=O)O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChI key
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Application
- Niebiałkowe aminokwasy łagodzą stres oksydacyjny i zwiększają odporność roślin fasoli zwyczajnej na Sclerotinia sclerotiorum...: Demonstrując użyteczność β-alaniny w nauce o roślinach, badanie to bada jej rolę we wzmacnianiu odporności roślin na patogeny poprzez modulowanie odpowiedzi na stres oksydacyjny. Odkrycia przyczyniają się do rozwoju bardziej odpornych praktyk rolniczych (Nehela Y et al., 2024).
Analysis Note
Test (miareczkowanie kwasem nadchlorowym): ≥ 99
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001%
Test TLC: pozytywny wynik testu
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001%
Test TLC: pozytywny wynik testu
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ß-Alanina
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?