Przejdź do
1.01031
Dodekahydrat siarczanu glinowo-amonowego
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Ałun amonowy, Ałun amonowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
515,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4Al(SO4)2 · 12 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.33
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-055-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
515,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
2.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
bp
200 °C/1013 hPa
mp
93 °C
bulk density
700‑800 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.001%
cation traces
As: ≤0.00005%, Ca: ≤0.05%, Cr: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0002%, K: ≤0.005%, Mn: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, heavy metals: ≤0.0005% ((ACS))
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Al]1(O[S](=O)(=O)O1)O[S](=O)(=O)[O-].[N+H4].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Application
  • Indywidualne różnice w postrzeganiu chemestezji jamy ustnej są powiązane z wrażliwością smakową...: Badania podkreślają związek między percepcją chemestetyczną a wrażliwością smakową, podkreślając rolę związków takich jak siarczan glinowo-amonowy w naukach sensorycznych, przydatnych w dostosowywaniu produktów konsumenckich w celu zwiększenia smakowitości i skuteczności (Sandell MA et al., 2021).
  • Mieszanie MgCl₂-6H₂O z NH₄Al(SO₄)₂-12H₂O lub KAl(SO₄)₂-12H₂O w celu uzyskania dwuskładnikowych uwodnionych soli jako wysokowydajnych materiałów zmieniających fazę...: Wykazano zastosowanie siarczanu amonowo-glinowego w tworzeniu wydajnych materiałów o przemianie fazowej do magazynowania energii cieplnej, co sugeruje jego szersze zastosowanie w zrównoważonych rozwiązaniach energetycznych (Zhang Z et al., 2019).
  • Behawioralne skutki długotrwałego doustnego podawania siarczanu amonu glinu u samców i samic myszy C57BL/6J...: To badanie na zwierzętach bada długoterminowe skutki spożycia siarczanu amonu glinu, przyczyniając się do oceny bezpieczeństwa i norm regulacyjnych dotyczących jego stosowania w produktach konsumenckich (Miyakawa T i in., 2018).
  • The Revision of Aluminum-containing Food Additive Provisions in China: Omawia zmiany regulacyjne i oceny bezpieczeństwa dodatków na bazie aluminium, takich jak siarczan glinowo-amonowy w przemyśle spożywczym, wpływając na strategie formułowania i zgodności (Zhang JB et al., 2016).
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): 99,0 - 102,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Azotan (NO₃): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0.00005 %
Ca (wapń): ≤ 0,05 %
Cr (chrom): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0.0002 %
K (Potas): ≤ 0,005 %
Mn (Mangan): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Odpowiada ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7784-26-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)