Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 375,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KAl(SO4)2 · 12 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.39
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-141-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-100.5% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
375,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-100.5% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.0-3.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
92.5 °C
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
cation traces
Cd: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.0005%, heavy metals: ≤0.001% (ACS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[Al]1(O[S](=O)(=O)O1)O[S](=O)(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Application
- Ekstrakcja i charakterystyka ligniny z biomasy palmy olejowej za pomocą rozpuszczania cieczy jonowych i nietoksycznych procesów strącania dodekahydratu siarczanu glinowo-potasowego..: W niniejszym badaniu zbadano przyjazną dla środowiska metodę ekstrakcji ligniny z biomasy palmy olejowej przy użyciu cieczy jonowych, a następnie wytrącania ligniny przy użyciu nietoksycznego dodekahydratu siarczanu glinowo-potasowego. Proces ten wyróżnia się przyjaznością dla środowiska i wydajnością w odzyskiwaniu ligniny, podkreślając potencjalne zastosowanie w technologiach biorafinacji (Mohtar et al., 2015).
- Redukcja stężenia alergenów roztoczy kurzu domowego w dywanach za pomocą dodekahydratu siarczanu glinowo-potasowego (ałunu)...: Badanie to bada skuteczność dodekahydratu siarczanu glinowo-potasowego (ałunu) w zmniejszaniu stężenia alergenów w dywanach domowych. Badanie pokazuje potencjał ałunu jako prostej i opłacalnej metody znacznego obniżenia poziomu alergenów, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach i zmniejszenia problemów zdrowotnych związanych z alergenami (Sevki et al., 2006).
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): 99,0 - 100,5 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (10 %; w wodzie): 3,0 - 3,5
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Cd (Kadm): ≤ 0,0005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.0005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
NH₄ (Amon): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0005 %
Odpowiada ACS,Reag. Ph Eur
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (10 %; w wodzie): 3,0 - 3,5
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Cd (Kadm): ≤ 0,0005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.0005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
NH₄ (Amon): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0005 %
Odpowiada ACS,Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodekahydrat siarczanu glinowo-potasowego
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?