Przejdź do
1.01077
Tlenek glinu 90 aktywny neutralny
(activity stage I) for column chromatography 0.063-0.200 mm (70 - 230 mesh ASTM)
Synonim(y):
Aluminium oxide 90 active neutral
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Al2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.96
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
215-691-6
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum oxide (irregularly-shaped)
Quality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
particle size
63-200 μm
pore size
9 nm mean pore size
bp
2980 °C/1013 hPa
mp
2050 °C
density
3.94 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
normal phase
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Wszechstronny sorbent do chromatografii preparatywnej wykazujący wyższą stabilność pH
Features and Benefits
Aktywny neutralny tlenek glinu 90 zapewnia użytkownikom:
Struktura krystaliczna tlenku glinu obejmuje oktaedrycznie i tetraedrycznie skoordynowane aluminium połączone atomami tlenu. Powierzchnia pokryta jest wolnymi grupami hydroksylowymi. Istnieją różne centra kwasowe i zasadowe, które skutkują właściwościami wymiany anionów i kationów. Tlenek glinu wykazuje wyższą stabilność pH niż żel krzemionkowy, zwłaszcza w zakresie zasadowym i występuje w różnych modyfikacjach krystalicznych, co skutkuje różnymi średnicami porów.
Packaging
Plastikowa butelka
Analysis Note
Aktywność: I
Wartość pH (zawiesina 10 %): 6,8 - 7,8
Substancje ekstrahowane wodą: ≤ 0,2 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,1 %
Ca (wapń): ≤ 0,15 %
Prędkość filtracji: ≥ 0,3 ml/min
Wielkość cząstek: 70 % między 0,063 - 0.200 mm
Ustawienie aktywności zgodnie ze stopniami aktywności Brockmanna dostosowanymi do odległości migracji 30 mm:
I: aktywność I
II: aktywność II
III: aktywność III
IV: aktywność IV
V: aktywność V
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)