Przejdź do
1.01097
Tlenek glinu 90 znormalizowany
for column chromotographic adsorption analysis acc. to Brockmann
Synonim(y):
Aluminium oxide 90 standardized
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
201,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
745,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Al2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.96
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
215-691-6
MDL number:
201,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum oxide (irregularly-shaped)
Quality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
particle size
63-200 μm
pore size
9 nm mean pore size
bp
2980 °C/1013 hPa
mp
2050 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
normal phase
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Wszechstronny sorbent do chromatografii preparatywnej wykazujący wyższą stabilność pH
Features and Benefits
Tlenek glinu 90 standaryzowany zapewnia użytkownikom:
Struktura krystaliczna tlenku glinu obejmuje oktaedrycznie i tetraedrycznie skoordynowane aluminium połączone atomami tlenu. Powierzchnia pokryta jest wolnymi grupami hydroksylowymi. Istnieją różne centra kwasowe i zasadowe, które skutkują właściwościami wymiany anionów i kationów. Tlenek glinu wykazuje wyższą stabilność pH niż żel krzemionkowy, zwłaszcza w zakresie zasadowym i występuje w różnych modyfikacjach krystalicznych, co skutkuje różnymi średnicami porów.
Packaging
Plastikowa butelka
Analysis Note
Wartość pH (10% zawiesina): 9,0 - 10,0
Substancje ekstrahowane wodą: ≤ 0,5 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,1 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,1 %
Prędkość filtracji: ≥ 0,2 ml/min
Aktywność: II - III
Wielkość cząstek: 70 % między 0,063 - 0,200 mm
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)