Przejdź do
1.01216
Ammonium sulfate
extra pure
Synonim(y):
Mascagnite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
515,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.14
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-984-1
MDL number:
515,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
754-764 g/L
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
850 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Ammonium sulfate is used for large and laboratory scale protein purification and fractionation that can be applied to separate proteins by altering their solubility in the presence of a high salt concentration.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium sulfate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)