Przejdź do
1.01217
Ammonium sulfate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Mascagnite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
157,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
261,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
919,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.14
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-984-1
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥99.5% (alkalimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
754-764 g/L
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (alkalimetric)
form
solid
potency
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.001% Insoluble matter
ign. residue
≤0.005% (as sulfate)
loss
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pH
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
754-764 g/L
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
850 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0003%, nitrate (NO3-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤0.000075%, As: ≤0.00002%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0001%, Cr: ≤0.000075%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0002%, Mg: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0002%, Zn: ≤0.0001%, heavy metals: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium sulfate is a high-purity chemical reagent designed for precise analytical applications. It meets the stringent standards of ACS, ISO, and Reag. Ph Eur, ensuring its suitability for high-precision laboratory work.
Analysis Note
Assay (alkalimetric): ≥ 99.5 %
Insoluble matter: ≤ 0.001 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 5.0 - 6.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0003 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.000075 %
As (Arsenic): ≤ 0.00002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0001 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000075 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0001 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.005 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.1 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium sulfate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?