Przejdź do
1.01591
® HF
Absorbent and neutralizer for spilled hydrofluoric acid, with indicator
Synonim(y):
Pochłaniacz HF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
839,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
47131905
839,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<20 hPa ( 20.0 °C)
Quality Segment
product line
Chemizorb
form
powder (or fine grains)
technique(s)
spillage absorption: suitable
matrix
Clcium carbonate base material
bulk density
180 kg/m3
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
Tożsamość: przechodzi test
pojemność (dla kwasu): ≥ 60%
Legal Information
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How much of Chemizorb HF in kg do you need to clean up 1 kg/ltr of HF?
    1 answer
    1. Chemizorb HF is suitable for absorption and neutralization of dilute and semi-concentrated acids. The specific amount required for a given compound is not determined and would depend on the concentration of the acid. See the link below to review the Chemizorb brochure, page 9. The amount required to treat 100 grams of a 25% solution of HNO3 is approximately 160 grams of product. This material includes a color indicator to assist the end user in determining the appropriate amount required.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/345/998/pb8652en-ms.pdf