Przejdź do
1.01596
® OH-
Synonim(y):
Absorbent dla zasad; Absorbent dla zasad
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
433,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
47131905
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Chemizorb
form
powder (or fine grains)
technique(s)
spillage absorption: suitable
bulk density
30‑70 g/100 mL
storage temp.
no temp limit
General description
Pochłaniacz i neutralizator rozlanych zasad, ze wskaźnikiem
Analysis Note
Tożsamość: przechodzi test
Gęstość nasypowa: 30 - 70 g/100 ml
pojemność (dla roztworu żrącego): ≥ 75 %
Legal Information
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)