Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 884,00 zł |
Informacje o tej pozycji
884,00 zł
vapor pressure
110 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
280 °C
potency
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.8-10.1 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
227 nm, ≥60%, 232 nm, ≥80%, 250 nm, ≥98%
bp
79 °C/1013 hPa
mp
-123 °C
transition temp
flash point -17 °C
density
0.886 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCCC
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI key
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Degradacja 1-chlorobutanu i 2-chlorobutanu inicjowana atomami chloru: Badanie to bada kinetykę i analizę produktu degradacji 1-chlorobutanu inicjowanej przez atomy chloru. Zapewnia ono wgląd w implikacje atmosferyczne chlorowcowanych węglowodorów, istotne dla monitorowania i analizy środowiska (Kar & Rajakumar, 2023).
- Skuteczna remediacja gleby skażonej p-chloroaniliną: Wykorzystując aktywowany nadsiarczan w obecności nanozwiązanych kompozytów zerowartościowego żelaza/biocharu, niniejsze badanie demonstruje metodę, którą można dostosować do remediacji środowisk zanieczyszczonych podobnymi związkami, takimi jak 1-chlorobutan. Jest to szczególnie cenne dla naukowców zajmujących się środowiskiem i techników laboratoryjnych pracujących nad odkażaniem gleby (Guo et al., 2023).
- Współczynnik szybkości i mechanizm inicjowanej OH degradacji 1-chlorobutanu: Koncentrując się na atmosferycznej degradacji 1-chlorobutanu przez rodniki hydroksylowe, badania te dostarczają krytycznych danych dla zrozumienia wpływu na środowisko i zachowania chemicznego 1-chlorobutanu w atmosferze, co jest ważne dla naukowców zajmujących się naukami o środowisku i chemią atmosferyczną (Jara-Toro et al., 2020).
- Programowanie genetyczne katalitycznych biofilmów Pseudomonas putida w celu zwiększenia biodegradacji haloalkanów: Badania te pokazują genetyczną modyfikację bakterii w celu zwiększenia ich zdolności do degradacji haloalkanów, w tym 1-chlorobutanu. Może to zainteresować głównych badaczy w branży biotechnologicznej i farmaceutycznej badających nowe metody biodegradacji do zastosowań przemysłowych (Benedetti et al., 2016).
Preparation Note
Analysis Note
Tożsamość (IR): zgodna
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 2,0 mg/l
Woda: ≤ 0,01 %
Kwasowość: ≤ 0,0002 meq/g
Zasadowość: ≤ 0.0002 meq/g
Transmisja (przy 227 nm): ≥ 60 %
Transmisja (przy 232 nm): ≥ 80 %
Transmisja (od 250 nm): ≥ 98 %
Filtrowane przez filtr 0,2 µm
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Chlorobutan
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?