Merck
Rozpuszczalniki HPLC
Trzy butelki rozpuszczalników LiChrosolv®
HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa) to zaawansowana technika analityczna stosowana do rozdzielania, oczyszczania i ilościowego oznaczania analitów ze złożonych mieszanin. Proces separacji opiera się na selektywnej adsorpcji i różnicowej migracji analitów przez kolumnę wypełnioną fazą stacjonarną, napędzaną fazą ruchomą o kontrolowanym natężeniu przepływu. Rozpuszczalniki klasy HPLC służą jako faza ruchoma i są wysoce oczyszczone, aby spełnić rygorystyczne normy jakości, zapewniając, że nie wprowadzają zanieczyszczeń ani nie zakłócają analizy. Wybór odpowiednich rozpuszczalników ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia optymalnej separacji i analizy. Rozpuszczalniki te są podzielone na kategorie w oparciu o polarność rozdzielanych analitów, która obejmuje rozpuszczalniki niepolarne, umiarkowanie polarne, polarne i wysokopolarne.
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 129
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 129
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Wyświetlono 1-20 z 129 wyników
Rozpuszczalniki niepolarne w HPLC
Rozpuszczalniki niepolarne są szeroko stosowane zarówno w HPLC z fazą normalną, jak i w HPLC z fazą odwróconą, co czyni je wszechstronnym wyborem do różnych zastosowań separacyjnych. Rozpuszczalniki te, takie jak heksan i cykloheksan, są szczególnie skuteczne w rozdzielaniu związków niepolarnych, w tym węglowodorów i lipidów.
Umiarkowanie polarne rozpuszczalniki w HPLC
Umiarkowanie polarne rozpuszczalniki mogą być stosowane zarówno w HPLC z fazą normalną, jak i odwróconą, dzięki czemu nadają się do rozdzielania szerokiego zakresu analitów. Są one szczególnie skuteczne w przypadku umiarkowanie polarnych związków. Na przykład octan etylu jest powszechnie stosowany do ekstrakcji związków z próbek biologicznych.
Rozpuszczalniki polarne w HPLC
Rozpuszczalniki polarne są przede wszystkim stosowane w HPLC z odwróconymi fazami, gdzie faza stacjonarna jest niepolarna, a faza ruchoma jest polarna. Typowe wybory, takie jak .metanol i acetonitryl są wysoce skuteczne w rozdzielaniu związków polarnych, w tym aminokwasów, cukrów i farmaceutyków.
Wysoko polarne rozpuszczalniki w HPLC
Woda jest wysoko polarnym rozpuszczalnikiem powszechnie stosowanym w HPLC z odwróconymi fazami, często w połączeniu z innymi rozpuszczalnikami. Służy jako podstawowy składnik faz ruchomych, szczególnie do analizy związków o wysokiej polarności lub gdy elucja gradientowa jest stosowana w celu poprawy separacji.
Rozpuszczalniki klasy HPLC
Nasze rozpuszczalniki klasy HPLC są dostępne pod dwiema markami premium: LiChrosolv® rozpuszczalniki i OmniSolv® rozpuszczalniki (tylko w USA i Kanadzie). Portfolio Supelco® jest przeznaczone do zastosowań regulowanych/akredytowanych, podczas gdy portfolio SigmaAldrich® jest przeznaczone do zastosowań badawczych.
Rozpuszczalniki izokratyczne HPLC
W izokratycznej HPLC skład fazy ruchomej pozostaje stały przez cały proces rozdzielania. Rozpuszczalniki te są mikrofiltrowane na poziomie 0,2 μm, zapewniając stabilny przepływ, minimalizując ryzyko zatykania i zwiększając ogólną wydajność systemu HPLC. Mają niski profil UV, zmniejszając zakłócenia tła w wykrywaniu UV i umożliwiając wyraźniejsze, dokładniejsze pomiary analitów. Dodatkowo rozpuszczalniki te nadają się do zastosowań LC-UV.
Rozpuszczalniki gradientowe HPLC
Elucja gradientowa w HPLC polega na zmianie składu fazy ruchomej podczas przebiegu chromatograficznego, co czyni ją idealną do rozdzielania mieszanin o szerokim zakresie współczynników retencji. Rozpuszczalniki te są mikrofiltrowane przy 0,2 μm, wykazują minimalną absorbancję UV w celu zmniejszenia zakłóceń tła podczas wykrywania i przyczyniają się do wyraźniejszego, dokładniejszego wykrywania analitu. Obsługują również gradientową linię bazową chromatografii cieczowej (LC) o niskim poziomie zanieczyszczeń, zapewniając wysoką jakość separacji.
Rozpuszczalniki HPLC Plus
Rozpuszczalniki HPLC Plus charakteryzują się wysoką czystością, powolnym dryftem linii bazowej gradientu i minimalną ilością zanieczyszczeń, co czyni je idealnymi do wymagających zastosowań analitycznych. Ich niski profil UV zmniejsza zakłócenia tła, zapewniając wyraźną i precyzyjną detekcję. Rozpuszczalniki te nadają się również do chromatografii gazowej (GC), LC-UV i LC-MS.
Rozpuszczalniki UHPLC-MS
Ultra-wysokosprawna chromatografia cieczowa (UHPLC) to rodzaj chromatografii cieczowej, która działa pod wyższym ciśnieniem niż tradycyjna HPLC. W połączeniu z spektrometrią mas (MS), umożliwia precyzyjną identyfikację i kwantyfikację cząsteczek w oparciu o ich stosunek masy do ładunku. UHPLC pozwala na rozdzielanie złożonych mieszanin z większą rozdzielczością i szybkością, umożliwiając analizę mniejszych próbek przy jednoczesnym zwiększeniu czułości i precyzji.
Rozpuszczalniki te wykazują wyjątkowo niski poziom wyjściowy z minimalnymi pikami zanieczyszczeń, takimi jak ftalany i glikol polietylenowy (PEG), które mogą zakłócać wykrywanie i oznaczanie ilościowe docelowych analitów. Dodatkowo tworzą minimalne addukty spektrometrii mas, poprawiając dokładność i niezawodność analizy oraz wykazując doskonałą odtwarzalność między partiami, co zapewnia spójne działanie w różnych partiach. 