Przejdź do
1.01810
Przewodność wody (nominalna 0 mS/cm)
Test solution for measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB Certipur®
Synonim(y):
Woda dejonizowana
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
eCl@ss:
32039090
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Nominalna wartość przewodności wzorca jest określana przez akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck dla wartości pH i przewodności elektrolitycznej.
Ten produkt jest bezpośrednio identyfikowalny z odpowiednim pierwotnym materiałem odniesienia z Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Niemcy.
Application
Używany jako próbka kontrolna do pomiaru przewodności wodnych roztworów elektrolitów.
Analysis Note
Przewodność elektryczna (25 °C): 0 - 0,002 mS/cm
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)