Przejdź do
1.02014
LICHROLUT® RP-18 solid phase extraction (SPE) tubes
(40 - 63 µm) 200mg 3ml, package of 50 tubes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
976,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
976,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
® RP-18 (40-63 µm) 200 mg 3 ml standardowe probówki PP, package of 50 tubes
packaging
package of 50 tubes
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
storage temp.
no temp limit
General description
50 rurek ekstrakcyjnych w opakowaniu
Kolumny Lichrolut są przeznaczone do niezawodnej i szybkiej ekstrakcji do fazy stałej. Osiąga się to dzięki wykorzystaniu silnych, ale odwracalnych interakcji między analitem a powierzchnią fazy stacjonarnej. Różnorodne modyfikacje powierzchni umożliwiają ekstrakcję niepolarną (Lichrolut RP18 i RP18e), ekstrakcję polarną (Lichrolut Si i Lichrolut CN), ekstrakcję kationowymienną (Lichrolut SCX), ekstrakcję w trybie mieszanym (Lichrolut TSC) oraz ekstrakcję niepolarną na fazie polimerowej (Lichrolut EN), która szczególnie dobrze nadaje się do ekstrakcji pestycydów i fenoli w wodzie lub leków w płynach ustrojowych.
Analysis Note
Wygląd: zgodny
Legal Information
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)