This product is manufactured by the coking of natural beechwood. The activation process is considered proprietary.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 505,00 zł |
15 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
MDL number:
UNSPSC Code:
11101522
EC Index Number:
231-153-3
NACRES:
NB.21
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
surface area
800-1500 m2/g
impurities
≤10% HNO3 solubles
ign. residue
≤10% (600 °C)
loss
≤10% loss on drying
mp
3550 °C
bulk density
150‑440 kg/m3
cation traces
Fe: ≤1000 ppm, Zn: ≤200 ppm
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość: przechodzi test
Substancje rozpuszczalne w kwasie azotowym: ≤ 10 %
Fe (żelazo): ≤ 1000 ppm
Zn (cynk): ≤ 200 ppm
Adsorpcja n-heksanu: ≥ 30 %
Pozostałość po zapaleniu (600 °C): ≤ 10 %
Strata przy suszeniu: ≤ 10 %
Substancje rozpuszczalne w kwasie azotowym: ≤ 10 %
Fe (żelazo): ≤ 1000 ppm
Zn (cynk): ≤ 200 ppm
Adsorpcja n-heksanu: ≥ 30 %
Pozostałość po zapaleniu (600 °C): ≤ 10 %
Strata przy suszeniu: ≤ 10 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aktywowany węgiel drzewny
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the production technique for this material? Acid treatment with HNO3?