Przejdź do
1.02263
Cerium oxide
1-3 mm for elementary analysis
Synonim(y):
Cerium(IV) oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
945,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CeO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.11
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-150-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
945,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tlenek ceru(IV), 1-3 mm for elementary analysis
Quality Segment
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
2000 °C
density
7.3 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1280 kg/m3
cation traces
Fe: ≤0.02
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
InChI key
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Zastosowanie selektywnych ligandów miedzi (I) do obrazowania PET reaktywnych form tlenu poprzez pułapkowanie metaboliczne: Sól disodowa kwasu batokuproinedisulfonowego jest wykorzystywana w syntezie selektywnych ligandów miedzi (I). Ligandy te są niezbędne do obrazowania PET w celu wykrywania reaktywnych form tlenu, podkreślając jego rolę w zaawansowanym obrazowaniu medycznym i badaniach. To zastosowanie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia mechanizmów komórkowych i patologii chorób, w których występuje stres oksydacyjny (Tada, Mizuno, Shibata, Yasui, Kuge, 2024).
Analysis Note
Siarczan (SO₄): ≤ 0,5 %
Fe (żelazo): ≤ 0,02
Straty podczas zapłonu (1000 °C): ≤ 1,0 %
Wielkość cząstek (1-3,15 mm): ≥ 80 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek ceru(IV)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)