Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
UNSPSC Code:
12141711
EC Index Number:
231-159-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
38150101
510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Fiber carton
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.7% (iodometric)
form
solid
impurities
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
bp
2580 °C/1013 hPa
mp
1083 °C
density
8.96 g/cm3
bulk density
1000 kg/m3
cation traces
Ag: ≤0.002%, As: ≤0.0002%, Fe: ≤0.005%, Mn: ≤0.005%, Pb: ≤0.05%, Sb: ≤0.005%, Sn: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Application
- Rozpraszanie elektronowo-elektronowe ogranicza przewodnictwo cieplne metali w ekstremalnie wysokich temperaturach elektronowych: W badaniu omówiono wpływ właściwości termicznych miedzi w ekstremalnych warunkach, mających zastosowanie w wysokowydajnej elektronice (Karna i Giri, 2024).
- Biotestowanie metodą przepływu bocznego z wykorzystaniem nanocząstek plazmonicznych wykonanych z niedrogich metali: Wykazuje potencjał miedzi jako opłacalnej alternatywy dla złota w testach diagnostycznych, poszerzając dostęp do technologii opieki zdrowotnej (Bahamondes Lorca et al., 2024).
Analysis Note
Test (jodometryczny): ≥ 99,7 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie azotowym: ≤ 0,02 %
Ag (srebro): ≤ 0,002 %
As (arsen): ≤ 0.0002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,005 %
Mn (Mangan): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,05 %
Sb (Antymon): ≤ 0,005 %
Sn (Cyna): ≤ 0,005 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie azotowym: ≤ 0,02 %
Ag (srebro): ≤ 0,002 %
As (arsen): ≤ 0.0002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,005 %
Mn (Mangan): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,05 %
Sb (Antymon): ≤ 0,005 %
Sn (Cyna): ≤ 0,005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Miedź
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?