Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Form:
solid
Suitability:
bacteria, molds, yeasts
Application(s):
food and beverages, microbiology, sterility testing
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
packaging
pack of 5 kg
application(s)
food and beverages, microbiology, sterility testing
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, molds, yeasts
General description
Linden Grain Medium Halal (Base) to sproszkowane odwodnione podłoże hodowlane o wysokiej zawartości składników odżywczych. Jest ona stosowana do mikrobiologicznej walidacji aseptycznych linii rozlewniczych w przemyśle napojów, ponieważ stwarza optymalne warunki wzrostu dla grzybów i bakterii przy różnych poziomach pH. Wartość pH pożywki można dostosować do kryteriów linii rozlewniczej. Przy pH 4,3 grzyby i bakterie przystosowane do wzrostu w warunkach wysokiej kwasowości wykazują widoczny wzrost w ciągu 7 dni inkubacji w temperaturze 28°C. Bakterie, które najlepiej rosną w neutralnym lub lekko zasadowym pH, takie jak Bacillus subtilis, nie wykazują wzrostu lub wykazują bardzo ograniczony wzrost przy pH 4,3. Jakikolwiek wzrost w pożywce (zmętnienie), na powierzchni pożywki lub na wewnętrznej ściance lub dnie probówek i butelek wskazuje na obecność organizmów powodujących psucie. Eksperymenty wykazały, że pożywka może być również używana po zamrożeniu i rozmrożeniu, dzięki czemu nadaje się do instalacji kruszarek do lodu. Pożywka ta posiada certyfikat halal.
Application
Linden Grain Medium Halal (Base) nadaje się do wykrywania drożdży, pleśni i bakterii w napojach. Jest przeznaczony do symulacji napełniania mediów w instalacjach do butelkowania napojów i kruszarek do lodu.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?