Przejdź do
1.03122
3,3′-dimetylonaftydyna
Synonim(y):
4,4′-diamino-3,3′-dimetylo-1,1′-binaftyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.41
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
236-069-0
NACRES:
NA.05
MDL number:
2860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mp
228-233 °C
bulk density
380 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c2c(c(cc1C)c3c4c(c(c(c3)C)N)cccc4)cccc2
InChI
1S/C22H20N2/c1-13-11-19(15-7-3-5-9-17(15)21(13)23)20-12-14(2)22(24)18-10-6-4-8-16(18)20/h3-12H,23-24H2,1-2H3
InChI key
FTEGMIZQLGXBNA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Bakteriocyna przeciwko MRSA: Badania te podkreślają zastosowanie siarczanu amonu w oczyszczaniu nowych bakteriocyn z Lactiplantibacillus plantarum do zwalczania opornego na metycylinę Staphylococcus aureus, wykazując jego kluczową rolę w badaniach biomedycznych i zastosowaniach farmaceutycznych (Ye et al., 2024).
Analysis Note
Wygląd roztworu (10 g/l; etanol): pozytywny wynik testu
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 1.
0 %
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania metali): przechodzi test
Przydatność do oznaczania bromianów w wodzie i wodzie pitnej dla spektrofotometru Pharo- lub NOVA: przechodzi test
Uwaga dotycząca zastosowania: Metoda A lub Metoda B
Metoda A: Do pomiaru można zastosować metodę 195, która jest wstępnie skalibrowana w spektrofotometrze Spectroquant Pharo- i NOVA. Aby zwiększyć precyzję wyników, zaleca się samodzielne wykonanie próby ślepej zgodnie z zastosowaniem.
Metoda B: Do pomiaru nie stosuje się wstępnie skalibrowanej metody 195. Zamiast tego należy wykonać samodzielną kalibrację zgodnie z aplikacją
.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)