Przejdź do
1.03591
Dimethyl sulfoxide-d6
with TMS (0.03 vol.%), deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Synonim(y):
DMSO deuterated, (Methyl sulfoxide)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimethyl sulfoxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CD3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.17
UNSPSC Code:
12142201
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
218-617-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1237248
Mass shift:
M+6
Form:
liquid
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
potency
14500 mg/kg LD50, oral (Rat), 40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.02% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR), ≤0.03% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer), 0.03% Trimethylsilane (NMR)
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C
transition temp
flash point 88 °C
density
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+6
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
General description
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Application
Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (0.03 vol.%), deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv. CAS 2206-27-1, molar mass 84.17 g/mol.
Features and Benefits
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Analysis Note
Deuteration degree: ≥ 99.8 %
Water
- K. Fischer, H₂O + D₂O:
≤ 0.03 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water
- NMR, H₂O:
≤ 0.02 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum): 0.03%
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfoxide-d6
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)