Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H10Na2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.27
UNSPSC Code:
12171501
EC Index Number:
208-253-0
MDL number:
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
potency
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
500 g/L
bulk density
600 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1cc2c(cc1)C(=C4C(=CC(=O)C=C4)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;;/h1-10,21H,(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChI key
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
General description
Oferujemy szereg wysokiej jakości surowców krytycznych oraz dokumentację i wiedzę specjalistyczną, aby pomóc naszym klientom spełnić rygorystyczne wymogi regulacyjne. Nasze portfolio SAFC® wysokiej jakości produktów wytrzymuje rygorystyczne procedury kontroli jakości.
Application
Fluoresceina sodowa jest używana jako znacznik fluorescencyjny.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoresceina sodowa (C.I. 45350)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?