Przejdź do
1.04016
Koraliki szklane 4 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
no temp limit
Quality Segment
General description
Kulki szklane mogą być stosowane do oczyszczania, wzbogacania lub oddzielania próbek ciał stałych, cieczy lub gazów. Oferują one doskonałą spójność partii, aby zapewnić wiarygodne, powtarzalne wyniki.
Application
Kulki szklane 4 mm mogą być stosowane jako warstwa nośna w reaktorze ze złożem fluidalnym. Stosuje się je również w wytrząsanych hodowlach szklanych w celu promowania szybkiego wzrostu bakterii i ograniczenia tworzenia się agregatów.
Analysis Note
Tożsamość: zgodna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Please what is the bulk density of these beads.
    1 answer
    1. According to the literature, the bulk density of standard 4 mm solid soda-lime glass beads is approximately 1.5 kg/dm3.
      Helpful?
  2. Are these beads compatible with RNA extraction and used in a bead mill-type homogenizer?
    1 answer
    1. The suitability of this product for RNA extraction and use in a bead mill-type homogenizer has not been assessed.
      Helpful?
  3. Do you have a spec on the bead diameter?
    1 answer
    1. As noted in the product title, this item is a 4 mm bead. A standard deviation has not been established. Additional product options are available, as shown in the table below, that differ in size by 1 mm.
      Helpful?
  4. Are these beads borosilicate or soda-lime?
    1 answer
    1. These beads are made of soda lime glass.
      Helpful?
  5. Can these beads be sterilized?
    1 answer
    1. Yes, these glass beads are autoclavable.