Przejdź do
1.04017
Koraliki szklane 5 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
369,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
no temp limit
Quality Segment
General description
Kulki szklane mogą być stosowane do oczyszczania, wzbogacania lub oddzielania próbek ciał stałych, cieczy lub gazów. Oferują one doskonałą spójność partii, aby zapewnić wiarygodne, powtarzalne wyniki.
Application
  • Projekt zamkniętej pętli do odtwarzania przepływu hydratów zdominowanego przez gaz: Wykorzystuje szklane kulki o średnicy 5 mm w nowatorskim układzie eksperymentalnym do badania dynamiki przepływu hydratów gazowych, co ma kluczowe znaczenie dla opracowania bezpieczniejszych i bardziej wydajnych systemów transportu energii (Wada et al., 2024).
  • Fizykochemiczne rozbicie komórek Bacillus sp. w celu odzyskania polihydroksyalkanianów: Badanie to podkreśla rolę szklanych kulek o średnicy 5 mm w skutecznym rozbijaniu komórek bakterii, zwiększając odzyskiwanie biotworzyw i przyczyniając się do zrównoważonej produkcji materiałów (Bhat et al., 2024).
  • Przygotowanie i charakterystyka pustych szklanych kulek pokrytych TiO(2) do funkcjonalizacji zdeproteinizowanego lateksu kauczuku naturalnego: Demonstruje zastosowanie 5 mm szklanych kulek pokrytych TiO2 w celu poprawy właściwości mechanicznych i odporności kauczuku naturalnego na promieniowanie UV, co jest niezbędne do opracowania zaawansowanych materiałów (Nijpanich et al., 2023).
  • Biofilmy bakteryjne odporne na halotolerancję do odsalania i uzdatniania wody: Wykorzystuje szklane kulki o średnicy 5 mm jako nośniki biofilmu w celu zwiększenia wydajności procesów bakteryjnych w systemach oczyszczania wody, odpowiadając na globalne wyzwania związane z niedoborem wody (Gauhar et al., 2023).
Analysis Note
Tożsamość: zgodna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is the refractive index of the beads known? Are there any blemishes or marks on the surface of the beads (e.g. a line where they have been fused)? Do the beads typically contain bubbles inside?
    1 answer
    1. This product is not tested to determine the refractive index. The beads are not inspected for marks, surface blemishes, seams, or bubbles. The product specifications may be reviewed at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/specification-sheet/SPEC/MDA/CHEM/1.04017/1040170500