Quality Segment
form
solid
impurities
≤0.2% Substances soluble in Ethanol
ign. residue
≤1% (800 °C)
loss
≤0.5% loss on drying, 120°C
matrix
Carbon base material
pH
5-6 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
density
2.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
280 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Nanostrukturalne powłoki srebro/tlenek grafenu do modulowania wrażliwości mikrobiologicznej urządzeń mocujących stosowanych w chirurgii kolana...: W artykule omówiono rozwój powłok z tlenku srebra/tlenku grafenu w celu poprawy właściwości przeciwdrobnoustrojowych urządzeń medycznych, podkreślając znaczący postęp w dziedzinie biomateriałów (Constantinescu et al., 2023).
- Badanie metaloproteomiczne białek wiążących Hg w tkance nerkowej szczurów narażonych na chlorek rtęci...: Badanie wykorzystuje zaawansowane techniki metaloproteomiczne do badania białek wiążących rtęć, z zastosowaniami w toksykologii i zdrowiu środowiskowym (de Almeida et al., 2023).
Analysis Note
Pozostałość po spaleniu (800 °C): ≤ 1 %
Wielkość cząstek (< 50 µm): ≥ 99.5 %
Gęstość nasypowa: 20 - 30 g/100 ml
Strata przy suszeniu (120 °C): ≤ 0,5 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grafit
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?