Przejdź do
1.04690
Roztwór wzorcowy fosforanu
certified reference material, 1000 mg/L (PO4), traceable to SRM from NIST KH2PO4 in H2O, Certipur®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
350,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
description
technique(s): ion chromatography: suitable
product line
Certipur®
form
liquid
concentration
1000 mg/L (PO4)
density
0,9992 g/mL at 20 °C
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation. Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Packaging
500 ml w butelce HD-PE
Legal Information
Certipur jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy fosforanu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)