Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
K2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.26
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-915-5
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
99.999%
Form:
solid
Solubility:
111 g/L
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.999%
form
solid
potency
6600 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
AAS: suitable
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1689 °C/1013 hPa
mp
1069 °C
solubility
111 g/L
density
2.66 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Application
- Wpływ modulatorów soli na zachowanie elucji insuliny i oddzielanie zanieczyszczeń związanych z produktem w chromatografii w odwróconym układzie faz...: W badaniu zbadano, w jaki sposób siarczan potasu i inne sole wpływają na proces chromatografii, koncentrując się w szczególności na oczyszczaniu insuliny. Wyniki mają kluczowe znaczenie dla optymalizacji metod chromatograficznych w produkcji farmaceutycznej (Koch et al., 2023).
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99,999 %
Oznaczenie (alkalometryczne): ≥ 99,0
Chlorek (Cl): ≤ 5 ppm
Azot całkowity (N): ≤ 5.0 ppm
Al (aluminium): ≤ 0,050 ppm
Ba (bar): ≤ 1,0 ppm
Bi (bizmut): ≤ 0.01 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0,10 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0,020 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,010 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,020 ppm
Eu (Europ): ≤ 0,010 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0.050 ppm
Hg (Rtęć): ≤ 0,05 ppm
La (Lantan): ≤ 0,010 ppm
Li (Lit): ≤ 0,2 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0.10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.020 ppm
Na (Sód): ≤ 5.0 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.020 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.050 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.10 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,01 ppm
Y (Itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (Iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,050 ppm
Oznaczenie (alkalometryczne): ≥ 99,0
Chlorek (Cl): ≤ 5 ppm
Azot całkowity (N): ≤ 5.0 ppm
Al (aluminium): ≤ 0,050 ppm
Ba (bar): ≤ 1,0 ppm
Bi (bizmut): ≤ 0.01 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0,10 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0,020 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,010 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,020 ppm
Eu (Europ): ≤ 0,010 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0.050 ppm
Hg (Rtęć): ≤ 0,05 ppm
La (Lantan): ≤ 0,010 ppm
Li (Lit): ≤ 0,2 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0.10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.020 ppm
Na (Sód): ≤ 5.0 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.020 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.050 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.10 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,01 ppm
Y (Itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (Iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,050 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan potasu
WGK
WGK 1
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?