Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41103715
EC Index Number:
232-315-6
NACRES:
NB.51
MDL number:
eCl@ss:
32035490
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6-6.5 % (v/v)
matrix
Paraffin wax base material
viscosity
~5000 mPa.s(20 °C)
kinematic viscosity
965 cSt(40 °C)
bp
>316 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 318 °C
density
0.94 g/cm3 at 15 °C
storage temp.
2-30°C
General description
Żel krzemionkowy to wysoce porowata teksturowana matryca, która jest zwykle stosowana jako środek suszący do suszenia wszystkich gazów i cieczy.
Application
Napełnianie kąpieli olejowych jest stosowane w przypadku kąpieli olejowych o zakresie temperatur około 250°C. Takie łaźnie olejowe są idealne do wszystkich zastosowań związanych z kontrolą temperatury.
Żel krzemionkowy może być stosowany w eksykatorach; chroniąc substancje wrażliwe na wilgoć podczas przechowywania i transportu; utrzymując suchość bezwodnych rozpuszczalników; pakując wieże suszące do suszenia gazów i rozpuszczalników. Wydajność temperaturowa jest praktycznie niezależna od temperatury do około 65 °C, ale znacznie spada w wyższych temperaturach.
Analysis Note
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0,92 - 0,96
Temperatura zapłonu: ~300
Lepkość (mPa s, 20°C): ~5000
Przydatność do kąpieli olejowych: przechodzi test
Temperatura zapłonu: ~300
Lepkość (mPa s, 20°C): ~5000
Przydatność do kąpieli olejowych: przechodzi test
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
604.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
318 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?