Merck
1.07040
Stojak na szalki Petriego
For up to 12 Petri dishes
Synonim(y):
Uchwyt na szalkę Petriego
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41104308
eCl@ss:
32035201
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
feature
to hold 12 dish(es)
packaging
pkg of 1 unit
technique(s)
microbiological culture: suitable (RTU culture media)
application(s)
food and beverages
storage temp.
room temp
General description
Stojak na szalki Petriego jest akcesorium systemu Anaerocult™. Może pomieścić do 12 szalek Petriego i jest wyposażony w zintegrowany klips do mocowania paska Anaerotest®.
Application
Stojak na szalki Petriego służy do wygodnego umieszczania szalek Petriego w słoiku beztlenowym.
Legal Information
ANAEROCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)