Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 541,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Bp:
>300 °C/1013 hPa
541,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
autoignition temp.
>300 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.015% Sulfate (SO4)
pH
7
bp
>300 °C/1013 hPa
mp
42-72 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
Parafina może być stosowana jako rozpuszczalnik:
- Do syntezy 2,6-diaminopirydyn poprzez inicjowane amidem sodu heterogeniczne aminowanie Chichibabiną podstawionych pirydyn.
- W polimeryzacji strąceniowej styrenu i diwinylobenzenu w celu przygotowania kwaśnej żywicy jonowymiennej.
- Do aminowania alkoholi tłuszczowych pierwszorzędowymi aminami tłuszczowymi z wytworzeniem odpowiednich amin drugorzędowych.
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
Kwasowość lub zasadowość: pozytywny wynik testu
Temperatura krzepnięcia: 46 - 48 °C
Siarczan (SO₄): ≤ 0,015 %
Kwasowość lub zasadowość: pozytywny wynik testu
Temperatura krzepnięcia: 46 - 48 °C
Siarczan (SO₄): ≤ 0,015 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Parafina
Co się dzieje?
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?