Przejdź do
1.08487
Urea
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Carbamide, Carbonyl diamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamine, Carbamide, Carbonyldiamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
273,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
405,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-315-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635724
eCl@ss:
32150917
273,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
form
solid
potency
8471 mg/kg LD50, oral (Rat), 8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
720‑760 kg/m3
application(s)
cannabis testing
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. Useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. May be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
Analysis Note
Assay (ex N): 99.0 - 100.5 %
Assay (ex N, calc. on dried substance): 99.0 - 101.5 %
Purity (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (10 %; Wasser; colour): colourless
Appearance of solution (10 %; Wasser; clarity): clear
In water insoluble matter: ≤ 0.003 %
Acidity, Alkalinity: ≤ 0.0005 meq/g
Melting point (DSC): 132 - 135 °C
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.0500 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0004 %
Biuret: ≤ 0.05 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.0 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Replaces: UX0065-1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)