Przejdź do
1.08804
Klucz kontenera
for use with containers with KS 60x6 screw cap
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
87,20 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
87,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
compatibility
for use with containers with KS 60x6 screw cap
storage temp.
no temp limit
General description
do otwierania pojemników z zakrętką KS 60x6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)