Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 404,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H76N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
593.02
UNSPSC Code:
12352402
EC Index Number:
203-755-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32150319
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.000023 Pa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
144 °C
transition temp
flash point 270 °C (DIN 51758)
density
1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
210 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=C(NCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H76N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(41)39-35-36-40-38(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3,(H,39,41)(H,40,42)
InChI key
RKISUIUJZGSLEV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Bi (Bizmut): ≤ 10 µg/g
Co (Kobalt): ≤ 5 µg/g
Cr (Chrom): ≤ 5 µg/g
Cu (Miedź): ≤ 5 µg/g
Fe (Żelazo): ≤ 5 µg/g
Mn (Mangan): ≤ 5 µg/g
Ni (Nikiel): ≤ 5 µg/g
Pb (Ołów): ≤ 10 µg/g
Sr (Stront): ≤ 5 µg/g
Tl (Tal): ≤ 10 µg/g
Zn (Cynk): ≤ 5 µg/g
Co (Kobalt): ≤ 5 µg/g
Cr (Chrom): ≤ 5 µg/g
Cu (Miedź): ≤ 5 µg/g
Fe (Żelazo): ≤ 5 µg/g
Mn (Mangan): ≤ 5 µg/g
Ni (Nikiel): ≤ 5 µg/g
Pb (Ołów): ≤ 10 µg/g
Sr (Stront): ≤ 5 µg/g
Tl (Tal): ≤ 10 µg/g
Zn (Cynk): ≤ 5 µg/g
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
518.0 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
270 °C - DIN 51758
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?