Przejdź do
1.09079
Roztwór tiocyjanianu amonu
c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use for titration, Titripur®
Synonim(y):
Roztwór amonu i rodanidu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
245,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32160703
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór tiocyjanianu amonu, c(NH4SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur., reag. USP
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Precipitation reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
4.5 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Diody elektroluminescencyjne na bazie nanokryształów perowskitu poddane obróbce tiocyjanianem z wglądem w spadek wydajności ..: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie obróbki tiocyjanianem na nanokryształach perowskitu w celu poprawy wydajności i sprawności diod elektroluminescencyjnych (LED). Badania podkreślają potencjał roztworu tiocyjanianu amonu w poprawie właściwości optoelektronicznych diod LED opartych na perowskitach, oferując wgląd w mechanizmy spadku wydajności (Chen et al., 2020).
  • Specyficzne oznaczanie pozostałości ferbamu w wodzie mgłowej...: W artykule omówiono metodę wykrywania pozostałości ferbamu w wodzie mgłowej przy użyciu roztworu tiocyjanianu amonu. Podejście to jest istotne dla chemii analitycznej środowiska, zapewniając specyficzną i czułą metodę wykrywania pozostałości fungicydów w próbkach środowiskowych (Agarwal et al., 2003).
  • Jednoczesne oznaczanie żelaza(III) i miedzi(II) oraz żelaza(III) i palladu(II) metodą wtrysku przepływowego w oparciu o reakcje fotochemiczne kompleksów tiocyjanianowych...: Niniejsze badania przedstawiają technikę analizy przepływowej do jednoczesnego oznaczania żelaza i miedzi lub żelaza i palladu z wykorzystaniem reakcji fotochemicznych z udziałem roztworu tiocyjanianu amonu. Demonstruje użyteczność roztworu w analizie wielopierwiastkowej w złożonych matrycach (Oguma i Yoshioka, 2002).
  • Kolorymetryczne oznaczanie cyrkonu za pomocą 1-(2-pirydylazo)-2-naftolu...: Badanie to obejmuje zastosowanie roztworu tiocyjanianu amonu w kolorymetrycznym oznaczaniu cyrkonu. Metoda ta oferuje prosty i skuteczny sposób pomiaru stężenia cyrkonu, istotny zarówno w przemysłowych, jak i środowiskowych zastosowaniach analitycznych (Ross et al., 1969).
  • Miareczkowanie rtęci tiocyjanianem i standaryzacja roztworu tiocyjanianu amonu ..: Ten klasyczny artykuł szczegółowo opisuje miareczkowanie rtęci za pomocą roztworu tiocyjanianu amonu, zapewniając znormalizowane metody do zastosowań analitycznych. Podkreśla fundamentalną rolę roztworów tiocyjanianu w analizach miareczkowych (Cumming i Spice, 1952).
Features and Benefits
Digital Titration
ChemiSphere™ App for Digital Data Transfer to OMNIS Titration Instruments from Metrohm
Discover the ChemiSphere™ App for secure, rapid data transfer to OMNIS titrators, enhancing efficiency in the titration workflow with Titripur® and Aquastar® reagents. ChemiSphere App for Digital Reagent Data Transfer
SmartChemicals for Digital Data Transfer to Mettler Toledo Titration Instruments
Explore digital data transfer with our SmartChemicals for Mettler Toledo titrators—fast, easy, and safe, accelerating the titration process with Titripur®, Aquastar® reagents, and Certipur® and Aquastar® standards. Supelco® SmartChemicals for Titration
Akredytacja:
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Numery SKU opakowań kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Analysis Note
Postać ciecz
Stężenie substancji 0.0995 - 0.1005 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0003 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie wolumetryczne i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest określane za pomocą znormalizowanego roztworu azotanu srebra (numer artykułu 1.09081). Roztwór azotanu srebra jest standaryzowany i identyfikowalny z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 999 chlorek potasu) za pomocą objętościowego standardowego chlorku sodu (numer artykułu 1.02406), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ChemiSphere is a trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór tiocyjanianu amonu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)