Przejdź do
1.09486
Papierki wskaźnikowe pH Papierki lakmusowe niebieskie
roll L 4.8 m , with color scale, reag. Ph. Eur., MQuant®
Synonim(y):
Papierowy test chemiczny pH Papier lakmusowy niebieski, Papierowy test pH Papier lakmusowy niebieski
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
3 rolls
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41116116
eCl@ss:
40050204
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
MQuant®
feature
non-bleeding: no
technique(s)
pH measurement: suitable
roll L
4.8 m , with color scale
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Papierki lakmusowe MQuant® w kolorze niebieskim są odpowiednie do monitorowania zmiany pH z zasadowego na kwaśne. Papierek zmienia kolor z niebieskiego (powyżej pH 8,3) na czerwony (poniżej 4,5). Papierek lakmusowy jest produktem naturalnym; jest to najstarsza forma wskaźnika pH zaabsorbowana na papierze. Z tego powodu papierek lakmusowy jest nadal szeroko stosowany jako synonim innych papierków pH, mimo że są one impregnowane innymi, głównie syntetycznymi barwnikami wskaźnikowymi. Papierki wskaźnikowe pH dostarczane w rolkach lepiej nadają się do długotrwałego przechowywania, ponieważ są chronione przed wpływami zewnętrznymi. Do półilościowego monitorowania wartości pH służą papierki lub paski wskaźnikowe pH MQuant®, a do pomiaru ilościowego paski testowe Reflectoquant®.
Analysis Note
Test aplikacji: zgodny
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)