Przejdź do
1.09532
Paski wskaźnika pH pH 7,5 - 14
non-bleeding, colorimetric, pH range 7.5-14.0, graduations and accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Synonim(y):
Paski testowe pH 7,5 - 14, Wskaźnik pH pH 7,5 - 14
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 strips
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
89,80 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41113034
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32129001
89,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Paski wskaźnika pH pH 7,5 - 14, non-bleeding, colorimetric, pH range 7.5-14.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
technique(s)
pH measurement: suitable
pH range
7.5-14.0
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
2-30°C
General description
Testy pH MQuant® nadają się do wszystkich mediów w analizie środowiskowej i kontroli procesów przemysłowych. Nasza specjalna metoda produkcji daje paskom wskaźnikowym pH decydującą przewagę nad papierkiem wskaźnikowym: ponieważ wskaźnik nie krwawi, pasek można pozostawić w medium pomiarowym bez jego zanieczyszczenia. Korzystanie z tych pasków testowych jest dość proste, wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie trzech stref reakcji na pasku testowym z polami skali kolorów, idealnie dopasowanymi do koloru reakcji. Sprytne pudełka Safetyedge umożliwiają bezpieczne przechowywanie i wygodne wyjmowanie pasków testowych. W przypadku testów na inne parametry, które wymagają określonego zakresu pH próbki (np. SpectroQuant®, patrz instrukcja obsługi), zalecamy użycie pasków testowych pH MQuant® jako testu wstępnego.
pH bez krwawienia 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 - 14,0 MQuant®
Other Notes
Zastępuje: 9587-1; 9587-3; 9587
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)