109743
1.09743
Synonim(y):
Methyl oleate
Właściwości
liquid
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
202-210 °C/20 hPa
-20 °C
flash point 113 °C
0.87 g/cm3 at 20 °C
2-30°C
O(C)C(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10+
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Opis
Explore all of our products under Oleinian metylu
10 - Combustible liquids
WGK 1
235.4 °F - closed cup
113.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Nie widzisz odpowiedniej wersji?