Przejdź do
1.09748
Fotometr
for use with SPECTROQUANT® NOVA 30 A
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115311
eCl@ss:
32130203
compatibility
for use with SPECTROQUANT® NOVA 30 A
storage temp.
2-30°C
General description
Fotometr Spectroquant NOVA 30 A to podstawowe urządzenie do wygodnej analizy ścieków. Jest kompaktowy, wytrzymały i - gdy wymagają tego okoliczności - mobilny. Dodatkowo ten podstawowy model posiada zaawansowane funkcje, takie jak odczyt kodów kreskowych dla wszystkich testów i wsparcie AQA (Analytical Quality Assurance).
NOVA 30 A Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fotometr
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)