The Nova 60 A is discontinued. It may be worth considering a turbidimeter for turbidity measurements such as items 1.18324 or 1.18325.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115311
eCl@ss:
32130203
technique(s)
photometry: suitable
Quality Segment
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A
storage temp.
2-30°C
General description
Korzystaj z wysokiej jakości pomiarów w bardzo prosty sposób. Spectroquant NOVA 60 A oferuje maksymalną wygodę przy minimalnych rozmiarach. Dzięki zintegrowanemu akumulatorowi i solidnej konstrukcji ten kompaktowy fotometr filtrowy podąża za Tobą wszędzie tam, gdzie jest potrzebny.
Spectroquant NOVA 60 A wykorzystuje 12 filtrów w technice matrycowej, aby pokryć najważniejszą analityczną długość fali, która może być używana z naszymi zestawami testowymi Spectroquant. Co więcej, zintegrowany odczyt kodów kreskowych testów Spectroquant do automatycznego rozpoznawania wielkości komórek, parametrów metody i obliczania wyników gwarantuje uzyskanie powtarzalnych i dokładnych wyników nawet bez nadmiernego szkolenia.
Spectroquant NOVA 60 A wykorzystuje 12 filtrów w technice matrycowej, aby pokryć najważniejszą analityczną długość fali, która może być używana z naszymi zestawami testowymi Spectroquant. Co więcej, zintegrowany odczyt kodów kreskowych testów Spectroquant do automatycznego rozpoznawania wielkości komórek, parametrów metody i obliczania wyników gwarantuje uzyskanie powtarzalnych i dokładnych wyników nawet bez nadmiernego szkolenia.
NOVA 60 A Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fotometr
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can this analyzer measure turbidity in liquid samples?