No, 109909 is not sterile.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 152,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
152,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Roztwór tiosiarczanu sodu, for 1000 ml, c(Na2S2O3) = 0,01 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.01 M
technique(s)
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Połączenie chlorku złota i błękitu toluidyny do badania tkanki nerwowej zarodków piskląt...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie roztworu tiosiarczanu sodu w połączeniu z barwnikami chlorku złota i błękitu toluidyny w celu poprawy wizualizacji tkanek nerwowych w zarodkach piskląt. Wyniki pokazują, że tiosiarczan sodu odgrywa kluczową rolę w procesie barwienia, zapewniając wyraźniejsze i bardziej szczegółowe obrazy struktur nerwowych, które mogą być nieocenione dla dalszych badań w biologii rozwojowej i histologii (Smit & Pretorius, 2007).
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór tiosiarczanu sodu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is this product sterile?